Merck
MAT246515466
Matrix Scientific
2-[2-(2,4-Dichlorophenoxy)ethyl]piperidinehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.65
MDL番号:
Iupac Name
2-[2-(2,4-dichlorophenoxy)ethyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17Cl2NO.ClH/c14-10-4-5-13(12(15)9-10)17-8-6-11-3-1-2-7-16-11;/h4-5,9,11,16H,1-3,6-8H2;1H
InChI Key
IUWMBCRVSAEMSB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049950.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049950.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)