Merck
MAT246515426
Matrix Scientific
3-Methoxypropyl 2-(2-piperidinyl)ethyl etherhydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.77
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-(3-methoxypropoxy)ethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23NO2.ClH/c1-13-8-4-9-14-10-6-11-5-2-3-7-12-11;/h11-12H,2-10H2,1H3;1H
InChI Key
JVLCOHQEVCWNAH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049910.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049910.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)