Merck
MAT246513366
Matrix Scientific
Morpholine-2-carboxylic acid amide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.07
MDL番号:
Iupac Name
morpholine-2-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-5(8)4-3-7-1-2-9-4;;/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8);2*1H
InChI Key
FMCGRROSPIYSSC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/041074.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/041074.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)