Merck
MAT245151973
Matrix Scientific
2-Cyclohexylethyl 4-methylbenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.4
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-cyclohexylethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C15H22O3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)19(16,17)18-12-11-14-5-3-2-4-6-14/h7-10,14H,2-6,11-12H2,1H3
InChI Key
UKXWRHNPGQFSDD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048794.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048794.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)