Merck
MAT245151957
Matrix Scientific
{2-[4-(2-Methoxyethoxy)phenyl]ethyl}amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.72
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]ethylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-13-8-9-14-11-4-2-10(3-5-11)6-7-12;/h2-5H,6-9,12H2,1H3;1H
InChI Key
JOCJGQXYTDYOSW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048778.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048778.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)