Merck
MAT245151946
Matrix Scientific
N-Ethyl-2-methoxyaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.67
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyl-N-(2-methoxyphenyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-3-10-8-6-4-5-7-9(8)11-2;/h4-7,10H,3H2,1-2H3;1H
InChI Key
CAJFEKXHUYCQID-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048767.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048767.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)