Merck
MAT245151914
Matrix Scientific
(2-Isobutoxyphenyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.7
MDL番号:
Iupac Name
2-isobutoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(2)7-12-10-6-4-3-5-9(10)11;/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3;1H
InChI Key
XBRSTMGBTSKQDO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048735.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048735.html