Merck
MAT242635079
Matrix Scientific
2-Morpholin-4-ylmethyl-1H-benzoimidazol-5-ylaminedihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.21
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-morpholinylmethyl)-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N4O.2ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)15-12(14-10)8-16-3-5-17-6-4-16;;/h1-2,7H,3-6,8,13H2,(H,14,15);2*1H
InChI Key
CVOFXEXWRPABEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018624.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018624.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)