Merck
MAT240053246
Matrix Scientific
2-(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanaminehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.62
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N4.ClH/c1-4-7-5(2-3-6)9-8-4;/h2-3,6H2,1H3,(H,7,8,9);1H
InChI Key
MAGNRAASPCGGQV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027063.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027063.html