Merck
MAT239354895
Matrix Scientific
Methyl 5-bromo-2-{[(ethylamino)carbonyl]-amino}benzenecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-{[(ethylamino)carbonyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O3/c1-3-13-11(16)14-9-5-4-7(12)6-8(9)10(15)17-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H2,13,14,16)
InChI Key
OBVDAIILFSGSKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/047813.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/047813.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)