Merck
MAT239354893
Matrix Scientific
Ethyl 1-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]sulfonyl}-4-piperidinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
336.41
MDL番号:
mp
79-81
Iupac Name
ethyl 1-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]sulfonyl}-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O6S/c1-5-20-11(16)10-6-8-15(9-7-10)22(18,19)14-12(17)21-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,14,17)
InChI Key
HWLHFRDIBQJGNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/047811.html
Melting Point
79-81
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/047811.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)