Merck
MAT239353037
Matrix Scientific
3-Phenoxy-2-butanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.2
MDL番号:
bp
46/0.1mm
Iupac Name
3-phenoxy-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)9(2)12-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,1-2H3
InChI Key
GYXROYABIGAUKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/045804.html
Boiling point
46/0.1mm
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/045804.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)