Merck
MAT238925579
Matrix Scientific
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
mp
74-76
Iupac Name
4-(1-methyl-2-oxopropoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-8(13)9(2)14-11-5-3-10(7-12)4-6-11/h3-6,9H,1-2H3
InChI Key
UHZAHWXTMDSTLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043228.html
Melting Point
74-76
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043228.html