Merck
MAT238925068
Matrix Scientific
Ethyl 2-cyano-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO2/c1-2-19-12(18)10(8-17)7-9-3-5-11(6-4-9)13(14,15)16/h3-7H,2H2,1H3/b10-7+
InChI Key
LTVGCUOWZGIJQG-JXMROGBWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/042716.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/042716.html