Merck
MAT236031868
Matrix Scientific
Fmoc-4,4,4-trifluoro-DL-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
393.36
MDL番号:
Iupac Name
N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4,4,4-trifluorovaline
Inchi Code
1S/C20H18F3NO4/c1-11(20(21,22)23)17(18(25)26)24-19(27)28-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16-17H,10H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)
InChI Key
MEKIPVHGUGHMCC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/041507.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/041507.html