Merck
MAT234723114
Matrix Scientific
4-(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)piperidinehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.81
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H23NO.ClH/c1-11(2)14-5-4-12(3)10-15(14)17-13-6-8-16-9-7-13;/h4-5,10-11,13,16H,6-9H2,1-3H3;1H
InChI Key
GOBHJXYKWXLZJO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023292.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023292.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)