Merck
MAT196009991
Matrix Scientific
9-Benzyl-6-oxa-9-azaspiro[3.6]decan-8-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.32
MDL番号:
Iupac Name
9-benzyl-6-oxa-9-azaspiro[3.6]decan-8-one
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c17-14-10-18-12-15(7-4-8-15)11-16(14)9-13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6H,4,7-12H2
InChI Key
FABJPZMJWOYBRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040989.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040989.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)