Merck
MAT196008736
Matrix Scientific
4-Ethoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
4-ethoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-3-11-6-9-4(2)8-5(7)10-6/h3H2,1-2H3,(H2,7,8,9,10)
InChI Key
WBYRNUWFQADAPF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039919.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039919.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)