Merck
MAT196008641
Matrix Scientific
Ethyl [(2-bromopyridin-3-yl)oxy]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.09
MDL番号:
Iupac Name
ethyl [(2-bromo-3-pyridinyl)oxy]acetate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO3/c1-2-13-8(12)6-14-7-4-3-5-11-9(7)10/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI Key
NRLUWIISBQIZAA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039824.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039824.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)