Merck
MAT196007335
Matrix Scientific
1-Ethyl-4-(piperidin-4-ylmethyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.35
MDL番号:
Iupac Name
1-ethyl-4-(4-piperidinylmethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H25N3/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)11-12-3-5-13-6-4-12/h12-13H,2-11H2,1H3
InChI Key
XOPNLLWZWMVFOT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038528.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038528.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)