Merck
MAT196006851
Matrix Scientific
(1-Ethyl-2-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.26
MDL番号:
Iupac Name
(1-ethyl-2-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-3-14-8(2)13-10-6-9(7-12(15)16)4-5-11(10)14/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
NSMBWZGCHADSEB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038057.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038057.html