Merck
MAT196003994
Matrix Scientific
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.15
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClNO.ClH/c12-9-3-1-4-10(7-9)14-11-5-2-6-13-8-11;/h1,3-4,7,11,13H,2,5-6,8H2;1H
InChI Key
CNQOQASAMXQVLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023190.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023190.html