Merck
MAT186689145
Matrix Scientific
2-(1,1-Difluoroethyl)-1,3-difluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-(1,1-difluoroethyl)-1,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H6F4/c1-8(11,12)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
InChI Key
KTRFARQLXKMSPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034787.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034787.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)