Merck
MAT185013384
Matrix Scientific
2-Ethylphenyl 4-piperidinyl ether hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.76
MDL番号:
Iupac Name
2-ethylphenyl 4-piperidinyl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-2-11-5-3-4-6-13(11)15-12-7-9-14-10-8-12;/h3-6,12,14H,2,7-10H2,1H3;1H
InChI Key
YLXWYBRONBFZSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023279.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023279.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)