Merck
MAT184124114
Matrix Scientific
3-(2-Oxo-2-pyrrolidin-1-yl-ethoxy)-benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.27
MDL番号:
Iupac Name
3-[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c15-12(14-6-1-2-7-14)9-18-11-5-3-4-10(8-11)13(16)17/h3-5,8H,1-2,6-7,9H2,(H,16,17)
InChI Key
IDRPAQYBUPWQTD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034474.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034474.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)