Merck
MAT184124053
Matrix Scientific
1-(5-Amino-2-methoxy-phenyl)-pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-amino-2-methoxyphenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c1-15-10-5-4-8(12)7-9(10)13-6-2-3-11(13)14/h4-5,7H,2-3,6,12H2,1H3
InChI Key
ATWAKSYWVZZWDA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034647.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034647.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)