Merck
MAT184123474
Matrix Scientific
2-Fluoro-4-piperidin-1-yl-benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.25
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H14FNO/c13-12-8-11(5-4-10(12)9-15)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8-9H,1-3,6-7H2
InChI Key
FWOVDUNJKQSSNE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034154.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034154.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)