Merck
MAT184121697
Matrix Scientific
N-[3-(2-Amino-4-bromophenoxy)phenyl]acetamidehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
357.63
MDL番号:
Iupac Name
N-[3-(2-amino-4-bromophenoxy)phenyl]acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H13BrN2O2.ClH/c1-9(18)17-11-3-2-4-12(8-11)19-14-6-5-10(15)7-13(14)16;/h2-8H,16H2,1H3,(H,17,18);1H
InChI Key
ZSWHDOWTXUXCFF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022922.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022922.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)