Merck
MAT181739890
Matrix Scientific
2-(4-Chloro-3-methylphenoxy)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-chloro-3-methylphenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12ClNO.ClH/c1-9-8-10(6-7-11(9)14)16-13-5-3-2-4-12(13)15;/h2-8H,15H2,1H3;1H
InChI Key
FYYXFZYWTCTRHL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021848.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021848.html