Merck
MAT181739872
Matrix Scientific
4-(3-Fluorophenoxy)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.68
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-fluorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10FNO.ClH/c13-9-2-1-3-12(8-9)15-11-6-4-10(14)5-7-11;/h1-8H,14H2;1H
InChI Key
ZIAWJBMOYOXOLE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022446.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022446.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)