Merck
MAT180695190
Matrix Scientific
N-Benzyl-2,4,5-trichloroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.59
MDL番号:
mp
46-49
Iupac Name
N-benzyl-2,4,5-trichloroaniline
Inchi Code
1S/C13H10Cl3N/c14-10-6-12(16)13(7-11(10)15)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,17H,8H2
InChI Key
RGDNLQHAMGBXQV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031662.html
Melting Point
46-49
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031662.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)