Merck
MAT180693323
Matrix Scientific
2-Chloro-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.62
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c9-7-2-1-6(3-8(7)10)13-4-11-12-5-13/h1-5H,10H2
InChI Key
WOHQVUYHPVQGAQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031102.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031102.html