Merck
MAT161069231
Matrix Scientific
Methyl 2-isothiocyanato-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.38
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-isothiocyanato-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H11NO2S2/c1-9-11(10-6-4-3-5-7-10)12(14(16)17-2)13(19-9)15-8-18/h3-7H,1-2H3
InChI Key
QLXOIMIFROYUOX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/030219.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/030219.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)