Merck
MAT161068914
Matrix Scientific
2-Ethylhexanohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.24
MDL番号:
Iupac Name
2-ethylhexanohydrazide
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-3-5-6-7(4-2)8(11)10-9/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
WOTFFLFEMKUWOF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029902.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029902.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)