Merck
MAT161068731
Matrix Scientific
2-(2-Chloro-5-methylphenoxy)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.65
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-chloro-5-methylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O2/c1-6-2-3-7(10)8(4-6)14-5-9(13)12-11/h2-4H,5,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
UURYIYZPXLOZGJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029719.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029719.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)