Merck
MAT161068345
Matrix Scientific
1-(Thien-2-ylsulfonyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.33
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-(2-thienylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S2/c11-14(12,8-2-1-7-13-8)10-5-3-9-4-6-10/h1-2,7,9H,3-6H2
InChI Key
JEVLAMZYGHEJIS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029333.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029333.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)