Merck
MAT161068311
Matrix Scientific
2-Amino-N-cyclopropyl-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.33
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-cyclopropyl-4-ethyl-5-methyl-3-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H16N2OS/c1-3-8-6(2)15-10(12)9(8)11(14)13-7-4-5-7/h7H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
WVSFMQWIZTZQGP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029299.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029299.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)