Merck
MAT161067245
Matrix Scientific
2-(4-Bromophenoxy)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.1
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-bromophenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-2-9(10(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
SOOHCBKDVIPIIJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028233.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028233.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)