Merck
MAT161067179
Matrix Scientific
6,8-Dimethyl-2-pyridin-3-ylquinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.31
MDL番号:
Iupac Name
6,8-dimethyl-2-(3-pyridinyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H14N2O2/c1-10-6-11(2)16-13(7-10)14(17(20)21)8-15(19-16)12-4-3-5-18-9-12/h3-9H,1-2H3,(H,20,21)
InChI Key
KIJPOQKRYWRVMI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028167.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028167.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)