Merck
MAT161065920
Matrix Scientific
2-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-3-14-10-8(7-11-12)5-4-6-9(10)13-2/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
CRLYRRVCQPMIQO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026825.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026825.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)