Merck
MAT158502504
Matrix Scientific
N-(3-Amino-2-methylphenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-amino-2-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-3-10(13)12-9-6-4-5-8(11)7(9)2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
XFEFCFAFNZDPDF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/025323.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/025323.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)