Merck
MAT154602965
Matrix Scientific
2-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(1,3-benzodioxol-5-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c1-2-10-11(15-7-14-10)5-8(1)9-6-12-3-4-13-9/h1-2,5,9,12-13H,3-4,6-7H2
InChI Key
IFBLQYWVJXGZPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024777.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024777.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)