Merck
MAT154602882
Matrix Scientific
4-[(Cyclopentylmethoxy)methyl]piperidinehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.78
MDL番号:
Iupac Name
4-[(cyclopentylmethoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H23NO.ClH/c1-2-4-11(3-1)9-14-10-12-5-7-13-8-6-12;/h11-13H,1-10H2;1H
InChI Key
OPBNXRJTKZMPOO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/014416.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/014416.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)