Merck
MAT152385972
Matrix Scientific
Methyl 3-(4-piperidinylmethoxy)benzoatehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.77
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(4-piperidinylmethoxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO3.ClH/c1-17-14(16)12-3-2-4-13(9-12)18-10-11-5-7-15-8-6-11;/h2-4,9,11,15H,5-8,10H2,1H3;1H
InChI Key
AYGGIWRZODFGJR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023099.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023099.html