Merck
MAT117958562
Matrix Scientific
4-Isobutoxyaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.7
MDL番号:
Iupac Name
4-isobutoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(2)7-12-10-5-3-9(11)4-6-10;/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3;1H
InChI Key
YGPWKVFNKVKQSG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/017130.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/017130.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)