Merck
MAT117644189
Matrix Scientific
3-[(2-Methylphenoxy)methyl]piperidinehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.76
MDL番号:
Iupac Name
3-[(2-methylphenoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-11-5-2-3-7-13(11)15-10-12-6-4-8-14-9-12;/h2-3,5,7,12,14H,4,6,8-10H2,1H3;1H
InChI Key
YJHFSXNEYZMBHI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/013565.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/013565.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)