Merck
MAT113930587
Matrix Scientific
Phenethyl 2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.31
MDL番号:
Iupac Name
2-phenylethyl (3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C14H18N2O3/c17-13(10-12-14(18)16-8-7-15-12)19-9-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,15H,6-10H2,(H,16,18)
InChI Key
NLBYZPUORCPDFM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023921.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023921.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)