Merck
MAT113930495
Matrix Scientific
2-Propoxybenzohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-propoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-7-14-9-6-4-3-5-8(9)10(13)12-11/h3-6H,2,7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
ZPDRCLMKIDAUSA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024020.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024020.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)