Merck
MAT113930045
Matrix Scientific
N-[4-(Hydrazinocarbonyl)phenyl]butanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
Iupac Name
N-[4-(hydrazinocarbonyl)phenyl]butanamide
Inchi Code
1S/C11H15N3O2/c1-2-3-10(15)13-9-6-4-8(5-7-9)11(16)14-12/h4-7H,2-3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16)
InChI Key
RJKMRXKKRPJLJK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023973.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023973.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)