Merck
MAT113929865
Matrix Scientific
2-Isopropoxypropanohydrazide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.65
MDL番号:
Iupac Name
2-isopropoxypropanohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-4(2)10-5(3)6(9)8-7;/h4-5H,7H2,1-3H3,(H,8,9);1H
InChI Key
BEXYQLBEDKOJMZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023848.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023848.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)